Principaux documents
475165
Sigma-Aldrich
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)chromium(II)
96%
Synonyme(s) :
Decamethylchromocene
About This Item
Formule linéaire :
Cr(C5(CH3)5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
96%
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
core: chromium
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Cr].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.Cr/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;/h2*1-5H3;
Clé InChI
GEYKKJXGTKHSDI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable