Principaux documents
471380
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-(2,5-Dihydrophenyl)glycine
98%
Synonyme(s) :
(R)-α-Amino-1,4-cyclohexadiene-1-acetic acid
5 G
21,60 €
21,60 €
Tarif43,20 €Économiser 50 %
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
21,60 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
21,60 €
Tarif43,20 €Économiser 50 %
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −154°, c = 1 in H2O
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
280 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
N[C@@H](C(O)=O)C1=CCC=CC1
InChI
1S/C8H11NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-2,5,7H,3-4,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1
Clé InChI
JBJJTCGQCRGNOL-SSDOTTSWSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable