Principaux documents
46131
Sigma-Aldrich
Methyl 2-ethylacetoacetate
≥97.0% (GC)
25 ML
98,20 €
98,20 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
98,20 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH(C2H5)COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.17
Beilstein:
1754068
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
98,20 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.423
Densité
1.010 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
ketone
Chaîne SMILES 
CCC(C(C)=O)C(=O)OC
InChI
1S/C7H12O3/c1-4-6(5(2)8)7(9)10-3/h6H,4H2,1-3H3
Clé InChI
YXLVLOWNJCOOAU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Methyl 2-ethylacetoacetate participates in the preparation of 5,6-disubstituted-1,3-dioxine-4-one.[1]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Nils Pemberton et al.
Organic letters, 8(5), 935-938 (2006-02-24)
Polycyclic ring-fused 2-pyridones (5a-e and 9a-e) have been prepared via a microwave-assisted acyl-ketene imine cyclocondensation. Starting from 3,4-dihydroisoquinolines (4a-b) or 3,4-dihydroharman (8), fused 2-pyridones could be prepared in a one-step procedure. By using either Meldrum's acid derivatives (1a-d) or 1,3-dioxine-4-ones