460966
N-Methyldihexylamine
≥97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.433 (lit.)
Point d'ébullition
146 °C/48 mmHg (lit.)
Densité
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CCCCCCN(C)CCCCCC
InChI
1S/C13H29N/c1-4-6-8-10-12-14(3)13-11-9-7-5-2/h4-13H2,1-3H3
Clé InChI
POMGZMHIXYRARC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter