Documents
457418
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H7BrN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
62-65 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ncc(Br)c(OC)n1
InChI
1S/C6H7BrN2O2/c1-10-5-4(7)3-8-6(9-5)11-2/h3H,1-2H3
Clé InChI
QEZIMQMMEGPYTR-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
1016. Reactions of pyrimidin-5-yl-lithium compounds.
Caton MPL, et al.
Journal of the Chemical Society, 5467-5473 (1965)
The Hilbert-Johnson Reaction of 2, 4-Dialkoxypyrimidines with Halogenoses.
Pliml J and Prystas M.
Advances in Heterocyclic Chemistry, 8, 115-142 (1967)
Palladium-catalysed carbomethoxyvinylation and thienylation of 5-iodo (bromo)-2, 4-dimethoxypyrimidine in water.
Basnak I, et al.
Tetrahedron Letters, 38(27), 4869-4872 (1997)