Documents
456691
Sigma-Aldrich
Disperse Black 9
Dye content 97 %
Synonyme(s) :
2,2′-[4-(4-Aminophenylazo)phenylimino]diethanol
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H4N=NC6H4N(CH2CH2OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.36
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Forme
powder
Composition
Dye content, 97%
Pf
157-160 °C (lit.)
λmax
461 nm
ε (coefficient d'extinction)
≥20000 at 458-464 nm in H2O
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)N(CCO)CCO
InChI
1S/C16H20N4O2/c17-13-1-3-14(4-2-13)18-19-15-5-7-16(8-6-15)20(9-11-21)10-12-22/h1-8,21-22H,9-12,17H2
Clé InChI
NZKTVPCPQIEVQT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable