195243
Naphthol Blue Black
Dye content 80 %
Synonyme(s) :
Acid Black 1, Amido Black 10B, Buffalo Black NBR
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Composition
Dye content, 80%
Solubilité
water: 1 mg/mL, opaque, blue to very deep blue
λmax
618 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].Nc1c(\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c(cc3cc(c(\N=N\c4ccccc4)c(O)c13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N6O9S2.2Na/c23-19-18-12(11-17(39(35,36)37)21(22(18)29)27-24-13-4-2-1-3-5-13)10-16(38(32,33)34)20(19)26-25-14-6-8-15(9-7-14)28(30)31;;/h1-11,29H,23H2,(H,32,33,34)(H,35,36,37);;/q;2*+1/p-2/b26-25+,27-24+;;
Clé InChI
AOMZHDJXSYHPKS-DROYEMJCSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?