453153
Tetrakis(diethylamido)zirconium(IV)
electronic grade, ≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Tetrakis(diethylamido)zirconium, Tetrakis(diethylamino)zirconium, Zirconium tetrakis(diethylamide)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
electronic grade
Pureté
≥99.99% trace metals basis
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: zirconium
Indice de réfraction
n20/D 1.51 (lit.)
Point d'ébullition
128 °C/0.05 mmHg (lit.)
Densité
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCN(CC)[Zr](N(CC)CC)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/4C4H10N.Zr/c4*1-3-5-4-2;/h4*3-4H2,1-2H3;/q4*-1;+4
Clé InChI
GOVWJRDDHRBJRW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.