157139
2-Chloropropionyl chloride
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.440 (lit.)
Point d'ébullition
109-111 °C (lit.)
Densité
1.308 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(Cl)C(Cl)=O
InChI
1S/C3H4Cl2O/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3
Clé InChI
JEQDSBVHLKBEIZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- as reagent in the chemical surface functionalization of parylene C
- in the preparation of a poly(ethylene glycol) macroinitiator, required for the atom transfer radical polymerization (ATRP) of styrene
- in the synthesis of (±)-mintlactone
- in the preparation of chlorine modified TiO2 nanoparticles, the ATRP initiators
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
94.1 °F - DIN 51755 Part 1
Point d'éclair (°C)
34.5 °C - DIN 51755 Part 1
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter