Principaux documents
445452
Sigma-Aldrich
1-Hydroxy-7-azabenzotriazole
98%
Synonyme(s) :
3H-[1,2,3]-Triazolo[4,5-b]pyridin-3-ol, HOAt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.11
Beilstein:
1211115
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Essai
98%
Pf
213-216 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
On1nnc2cccnc12
Informations légales
Sold under agreement with PE Biosystems