Principaux documents
443611
Sigma-Aldrich
Ethanol (denatured)
≥99.0%, anhydrous, contains 5% isopropyl alcohol and 5% methyl alcohol as denaturant
Synonyme(s) :
Alcool éthylique
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
46.07
Beilstein:
1718733
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
15101802
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Éthanol, anhydrous, denatured
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
1.59 (vs air)
Pression de vapeur
44.6 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
683 °F
Contient
5% isopropyl alcohol as denaturant
5% methyl alcohol as denaturant
Limite d'explosivité
19 %, 60 °F
Impuretés
≤0.005% water
Résidus d'évap.
<0.0005%
Indice de réfraction
n20/D 1.3600 (lit.)
pb
78 °C (lit.)
Pf
−114 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Note de bas de page
1La distribution et l′utilisation de l′alcool éthylique en Suisse nécessite une licence émise par la Régie fédérale des alcools.
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
greener alternative product
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
48.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
N Di Girolamo et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 33(1), 157-169 (2014-06-27)
Stem cell (SC) division, deployment, and differentiation are processes that contribute to corneal epithelial renewal. Until now studying the destiny of these cells in a living mammal has not been possible. However, the advent of inducible multicolor genetic tagging and
Ioannis Lignos et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(32), 4009-4017 (2015-05-23)
The early-time kinetics (<1 s) of lead sulfide (PbS) quantum dot formation are probed using a novel droplet-based microfluidic platform, which allows for high-throughput and real-time optical analysis of the reactive process with millisecond time resolution. The reaction platform enables
Ross B Mounsey et al.
Experimental neurology, 273, 36-44 (2015-08-06)
Parkinson's disease (PD) is a common chronic neurodegenerative disorder, usually of idiopathic origin. Symptoms including tremor, bradykinesia, rigidity and postural instability are caused by the progressive loss of dopaminergic neurons in the nigrostriatal region of the brain. Symptomatic therapies are
Rubaiyea Farrukee et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 70(7), 2004-2012 (2015-03-20)
The burden of disease due to influenza B is often underestimated. Clinical studies have shown that oseltamivir, a widely used neuraminidase inhibitor (NAI) antiviral drug, may have reduced effectiveness against influenza B viruses. Therefore, it is important to study the
Cem Kuscu et al.
Nature biotechnology, 32(7), 677-683 (2014-05-20)
RNA-guided genome editing with the CRISPR-Cas9 system has great potential for basic and clinical research, but the determinants of targeting specificity and the extent of off-target cleavage remain insufficiently understood. Using chromatin immunoprecipitation and high-throughput sequencing (ChIP-seq), we mapped genome-wide
Articles
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Des substances sont dites miscibles si elles se dissolvent l'une dans l'autre en formant une solution uniforme. Ajoutez à vos marque-pages ou téléchargez notre tableau de miscibilité incluant les solvants de laboratoire courants.