Principaux documents
443298
Sigma-Aldrich
Triisopropylamine
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H21N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
99%
Chaîne SMILES 
CC(C)N(C(C)C)C(C)C