Principaux documents
439266
Sigma-Aldrich
1,2,3,6-Tetrahydropyridine hydrochloride
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H9N · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Pf
189-191 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.C1CC=CCN1
InChI
1S/C5H9N.ClH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-2,6H,3-5H2;1H
Clé InChI
AFCYWWIZGOUXCF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1,2,3,6-Tetrahydropyridine hydrochloride is a heterocyclic building block, useful in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable