428477
5-(2-Chlorophenyl)furfural
95%
Synonyme(s) :
5-(2-Chlorophenyl)-2-furancarboxaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Pf
68-72 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Clc1ccccc1-c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C11H7ClO2/c12-10-4-2-1-3-9(10)11-6-5-8(7-13)14-11/h1-7H
Clé InChI
ONQOZTFAOFZDFK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable