Documents
425737
Sigma-Aldrich
Thulium(III) trifluoromethanesulfonate
98%
Synonyme(s) :
Thulium(III) triflate, Trifluoromethanesulfonic acid thulium(III) salt
About This Item
Formule linéaire :
(CF3SO3)3Tm
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
616.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pertinence de la réaction
core: thulium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
[Tm+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Tm/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Clé InChI
PBASUZORNBYVFM-UHFFFAOYSA-K
Application
Catalyst for:
  • Asymmetric alpha-amination and cycloadditions
  • Benzyl etherification
  • Condensation of aldehydes, amines and vinyl ethers
  • Glycosylation
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable