Documents
698172
Sigma-Aldrich
Iron(II) trifluoromethanesulfonate
greener alternative
≥85%
Synonyme(s) :
Iron(II) triflate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2F6FeO6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥85%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: iron
reagent type: catalyst
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
>300 °C
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)S(=O)(=O)O[Fe]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Fe/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
Clé InChI
PGJLOGNVZGRMGX-UHFFFAOYSA-L
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable