417122
N,N-Diethylnipecotamide
98%
Synonyme(s) :
N,N-Diethyl-3-piperidinecarboxamide, Piperidine-3-carboxylic acid diethylamide
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.489 (lit.)
pb
111 °C/6.1 mmHg (lit.)
Densité
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCN(CC)C(=O)C1CCCNC1
InChI
1S/C10H20N2O/c1-3-12(4-2)10(13)9-6-5-7-11-8-9/h9,11H,3-8H2,1-2H3
Clé InChI
ZXQKYQVJDRTTLZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Antituberculosis drugs
Spiroimidazolidinone NPC1L1 inhibitors
Acyl-CoA:cholesterol acyltransferase inhibitors
Alpha 7 nicotinic acetylcholine receptor agonist
Antimycobacterials
Isocyanoamides useful as starting materials in IMCR
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter