186481
6-Bromo-1-hexanol
97%
Synonyme(s) :
Hexamethylene bromohydrin
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Indice de réfraction
n20/D 1.482 (lit.)
Point d'ébullition
105-106 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.384 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
BrCCCCCCO
InChI
1S/C6H13BrO/c7-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-6H2
Clé InChI
FCMCSZXRVWDVAW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter