40211
Hydrofluoric acid
40-41%
Synonyme(s) :
HF
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
1.27 (vs air)
Pression de vapeur
25 mmHg ( 20 °C)
Essai
40-41%
CofA (certificat d'analyse)
specification on request
Densité
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H+].[F-]
InChI
1S/FH/h1H
Clé InChI
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable