Documents
400327
Sigma-Aldrich
Lithium isopropoxide solution
2.0 M in THF
Synonyme(s) :
Lithium 2-propanolate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHOLi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
66.03
Numéro Beilstein :
3618614
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: lithium
Concentration
2.0 M in THF
Point d'ébullition
67 °C
Densité
0.897 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[Li+].CC(C)[O-]
InChI
1S/C3H7O.Li/c1-3(2)4;/h3H,1-2H3;/q-1;+1
Clé InChI
HAUKUGBTJXWQMF-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-2.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-19 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter