393851
2-Hydroxy-5-methyl-1,3-benzenedicarboxaldehyde
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
128-130 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES
Cc1cc(C=O)c(O)c(C=O)c1
InChI
1S/C9H8O3/c1-6-2-7(4-10)9(12)8(3-6)5-11/h2-5,12H,1H3
Clé InChI
ZBOUXALQDLLARY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
2-Hydroxy-5-methyl-1,3-benzenedicarboxaldehyde may be used in the synthesis of the following:
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable