392642
meso-2,3-Dibromobutane
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.51 (lit.)
pb
73-74 °C/47 mmHg (lit.)
Densité
1.767 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
C[C@H](Br)[C@@H](C)Br
InChI
1S/C4H8Br2/c1-3(5)4(2)6/h3-4H,1-2H3/t3-,4+
Clé InChI
BXXWFOGWXLJPPA-ZXZARUISSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
221.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
105 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter