218367
(S)-(−)-Limonene
96%
Synonyme(s) :
(−)-p-Mentha-1,8-diene, (−)-Carvene, (S)-4-Isopropenyl-1-methyl cyclohexene
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.7 (vs air)
Pression de vapeur
<3 mmHg ( 14.4 °C)
1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
96%
Forme
liquid
Activité optique
[α]19/D −94°, c = 10 in ethanol
Limite d'explosivité
6.1 %
Indice de réfraction
n20/D 1.471 (lit.)
Point d'ébullition
175-177 °C (lit.)
Densité
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=C)[C@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m1/s1
Clé InChI
XMGQYMWWDOXHJM-SNVBAGLBSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Chromatograms
suitable for GCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique