Principaux documents
392200
Sigma-Aldrich
1,1′-Diethyl-4,4′-dicarbocyanine iodide
Dye content 90 %
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H27IN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
506.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Composition
Dye content, 90%
Pf
158 °C (dec.) (lit.)
λmax
814 nm
Chaîne SMILES 
[I-].CCN1C=C\C(=C/C=C/C=C/c2cc[n+](CC)c3ccccc23)c4ccccc14
InChI
1S/C27H27N2.HI/c1-3-28-20-18-22(24-14-8-10-16-26(24)28)12-6-5-7-13-23-19-21-29(4-2)27-17-11-9-15-25(23)27;/h5-21H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
XDGZLJIBGBJNTI-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Articles
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.