391468
4-Hydroxypiperidine hydrochloride
98%
Synonyme(s) :
4-Piperidinol hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
155-157 °C (lit.)
Solubilité
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
Cl[H].OC1CCNCC1
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c7-5-1-3-6-4-2-5;/h5-7H,1-4H2;1H
Clé InChI
VKCORPXOKYDINR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
14C-labeled E4010
PET tracer for imaging brain acetylcholinesterase
Reactant for allosteric modulators of metabotropic glutamate receptor subtype 5
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable