Principaux documents
377376
Sigma-Aldrich
2-Bromoacrylic acid
95%
About This Item
Formule linéaire :
H2C=C(Br)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.96
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
95%
Forme
solid
Pf
62-65 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(Br)=C
InChI
1S/C3H3BrO2/c1-2(4)3(5)6/h1H2,(H,5,6)
Clé InChI
HMENQNSSJFLQOP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges