Principaux documents
376396
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyl-D-tartaramide
98%
Synonyme(s) :
(−)-N,N,N′,N′-Tetramethyl-D-tartaric acid diamide, (−)-D-Tartaric acid bis(dimethylamide), (S,S)-(−)-2,3-Dihydroxy-N,N,N′,N′-tetramethylsuccinamide
About This Item
Formule linéaire :
[-CH(OH)CON(CH3)2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.22
Beilstein:
4675378
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Activité optique
[α]20/D −46°, c = 3 in ethanol
Pf
186-188 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)C(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C8H16N2O4/c1-9(2)7(13)5(11)6(12)8(14)10(3)4/h5-6,11-12H,1-4H3/t5-,6-/m0/s1
Clé InChI
PCYDYHRBODKVEL-WDSKDSINSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable