Documents
367915
Sigma-Aldrich
Diphenyl phosphoramidate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H12NO3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
97%
Pf
148-150 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable