364819
Disperse Orange 25
Dye content 95 %
Synonyme(s) :
3-[N-Ethyl-4-(4-nitrophenylazo)phenylamino]propionitrile
About This Item
Produits recommandés
Composition
Dye content, 95%
Pf
170 °C (dec.) (lit.)
λmax
457 nm
Chaîne SMILES
CCN(CCC#N)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H17N5O2/c1-2-21(13-3-12-18)16-8-4-14(5-9-16)19-20-15-6-10-17(11-7-15)22(23)24/h4-11H,2-3,13H2,1H3/b20-19+
Clé InChI
ZSPPPAFDNHYXNW-FMQUCBEESA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable