363359
2-Butene, mixture of cis and trans
≥99%
Synonyme(s) :
β-Butylene, Pseudobutylene
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1.9 mmHg ( 0 °C)
Pureté
≥99%
Limite d'explosivité
9.3 %
Point d'ébullition
1 °C (lit.)
Pf
−140 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C\C=C\C
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
Clé InChI
IAQRGUVFOMOMEM-ONEGZZNKSA-N
Produits recommandés
Raccord cannelé
Régulateur
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
-29.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-34 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)