362565
Bis(diethylamino)chlorophosphine
97%
Synonyme(s) :
Chlorobis(diethylamino)phosphine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Indice de réfraction
n20/D 1.4895 (lit.)
Point d'ébullition
55-57 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densité
1.002 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
CCN(CC)P(Cl)N(CC)CC
InChI
1S/C8H20ClN2P/c1-5-10(6-2)12(9)11(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
Clé InChI
JVEHJSIFWIIFHM-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter