Principaux documents
361356
Sigma-Aldrich
Pentamethylcyclopentadienylruthenium(III) chloride polymer
1 G
62,09 €
62,09 €
Tarif88,70 €Économiser 30 %
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
62,09 €
About This Item
Formule linéaire :
[C10H15Cl2Ru]n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
62,09 €
Tarif88,70 €Économiser 30 %
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.4ClH.2Ru/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*1-5H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
Clé InChI
VDXZXHGAMPUNED-UHFFFAOYSA-J
Application
Entry points into pentamethylcyclopentadienyl chemistry of ruthenium.[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Chemische Berichte, 121, 1719-1719 (1988)