333158
Chlorocyclopentadienylbis(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Synonyme(s) :
Bis(triphenylphosphine)(chloro)cyclopentadienylruthenium, Bis(triphenylphosphine)cyclopentadienylruthenium chloride, Cyclopentadienylbis(triphenylphosphine)ruthenium chloride
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Pf
135 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Ru].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.c2ccc(cc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4.c5ccc(cc5)P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/2C18H15P.C5H5.ClH.Ru/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-4-5-3-1;;/h2*1-15H;1-5H;1H;/q;;;;+1/p-1
Clé InChI
YUYGUQQDGRTJMA-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable