Principaux documents
359912
Sigma-Aldrich
Benzyltriphenylphosphonium bromide + Sodium amide
10 G
213,00 €
213,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
213,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
213,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
258 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
phosphine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Br-].N[Na].C(c1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C25H22P.BrH.H2N.Na/c1-5-13-22(14-6-1)21-26(23-15-7-2-8-16-23,24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25;;;/h1-20H,21H2;1H;1H2;/q+1;;-1;+1/p-1
Clé InChI
HEHHWWBQEVMFQU-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3