Principaux documents
347205
Sigma-Aldrich
Diethylmethoxyborane
97%
Synonyme(s) :
Diethylborinic acid methyl ester
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)2BOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.97
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Indice de réfraction
n20/D 1.387 (lit.)
Densité
0.761 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCB(CC)OC
InChI
1S/C5H13BO/c1-4-6(5-2)7-3/h4-5H2,1-3H3
Clé InChI
FESAXEDIWWXCNG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reactant involved in:
  • Studying a catalyst for ring-opening metathesis polymerization / vinyl insertion polymerization
  • Reformatsky / quaternary Claisen condensations
  • Enantioselective synthesis of carba-furanose sugars
  • Borane-mediated control radical polymerization for synthesis of fluoropolymers
  • Homologation reactions with sulfonium ylides
  • Trialkylborane promoted adhesion to low surface energy plastics
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available