Principaux documents
344400
Sigma-Aldrich
Copper(II) hydroxide phosphate
97%
About This Item
Formule linéaire :
Cu2(OH)PO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.07
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
powder
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
[Cu++].O[Cu+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Cu.H3O4P.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H3,1,2,3,4);1H2/q2*+2;;/p-4
Clé InChI
WCMHCPWEQCWRSR-UHFFFAOYSA-J
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Nádia M Duran et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(36), 7874-7884 (2017-08-18)
Nanoparticles properties such as solubility, tunable surface charges, and singular reactivity might be explored to improve the performance of fertilizers. Nevertheless, these unique properties may also bring risks to the environment since the fate of nanoparticles is poorly understood. This