61243
Copper(II) tartrate hydrate
≥95.0% (calc. on dry substance, RT)
Synonyme(s) :
Cupric tartrate hydrate, Tartaric acid cupric salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95.0% (calc. on dry substance, RT)
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: copper
reagent type: catalyst
Impuretés
5-15% water
Pf
~275 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
O.[Cu++].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.Cu.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+2;/p-2/t1-,2-;;/m1../s1
Clé InChI
MAUZTCHAIPUZJB-OLXYHTOASA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable