340928
1,4-Anhydroerythritol
95%
Synonyme(s) :
(3R,4S)-Tetrahydro-3,4-furandiol, Erythritol-1,4-anhydride, cis-3,4-Dihydroxytetrahydrofuran, cis-Tetrahydrofuran-3,4-diol, meso-3,4-Dihydroxytetrahydrofuran, rel-(3R,4S)-Tetrahydro-3,4-furandiol
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.477 (lit.)
Densité
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
hydroxyl
Chaîne SMILES
O[C@H]1COC[C@H]1O
InChI
1S/C4H8O3/c5-3-1-7-2-4(3)6/h3-6H,1-2H2/t3-,4+
Clé InChI
SSYDTHANSGMJTP-ZXZARUISSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves