Documents
338176
Sigma-Aldrich
3,4-O-Isopropylidene-D-mannitol
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H18O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.24
Numéro Beilstein :
82182
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]28/D +29°, c = 3 in H2O
Pf
85-88 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O1)[C@H](O)CO
InChI
1S/C9H18O6/c1-9(2)14-7(5(12)3-10)8(15-9)6(13)4-11/h5-8,10-13H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
Clé InChI
YCOMFYACDCWMMD-WCTZXXKLSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable