Principaux documents
336483
Sigma-Aldrich
Hydroquinidine 4-chlorobenzoate
98%
Synonyme(s) :
O-(4-Chlorobenzoyl)hydroquinidine, Dihydroquinidine 4-chlorobenzoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H29ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
464.98
Beilstein:
4302319
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Activité optique
[α]26/D −73°, c = 1 in ethanol
Pf
102-105 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ester
Chaîne SMILES 
CC[C@@H]1CN2CCC1CC2[C@@H](OC(=O)c3ccc(Cl)cc3)c4ccnc5ccc(OC)cc45
InChI
1S/C27H29ClN2O3/c1-3-17-16-30-13-11-19(17)14-25(30)26(33-27(31)18-4-6-20(28)7-5-18)22-10-12-29-24-9-8-21(32-2)15-23(22)24/h4-10,12,15,17,19,25-26H,3,11,13-14,16H2,1-2H3/t17-,19+,25-,26+/m1/s1
Clé InChI
TXVNNFDXQZFMBQ-XHYUFEOFSA-N
Informations légales
Sold under license from Rhodia Pharma Solutions.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable