Principaux documents
33420
Sigma-Aldrich
5,6-Diaminouracil sulfate salt
purum, ≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
5,6-Diamino-2,4-dihydroxypyrimidine hemisulfate salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H6N4O2 · 0.5H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.16
Beilstein:
3781587
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Qualité
purum
Essai
≥95.0% (HPLC)
Résidus de calcination
≤1%
Pf
≥300 °C
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O.NC1=C(N)C(=O)NC(=O)N1
Remplacé(e)(s) par