325058
(S)-(+)-3-Bromo-2-methyl-1-propanol
97%
Synonyme(s) :
(2S)-3-Bromo-2-methyl-1-propanol, (S)-3-Bromo-2-methylpropan-1-ol, (S)-3-Hydroxy-2-methylpropyl bromide
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
liquid
Activité optique
[α]25/D +7.3°, c = 2 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.483 (lit.)
Densité
1.461 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
hydroxyl
Chaîne SMILES
C[C@@H](CO)CBr
InChI
1S/C4H9BrO/c1-4(2-5)3-6/h4,6H,2-3H2,1H3/t4-/m1/s1
Clé InChI
KIBOHRIGZMLNNS-SCSAIBSYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter