Principaux documents
270121
Sigma-Aldrich
Methyl (S)-(+)-3-hydroxy-2-methylpropionate
97%
Synonyme(s) :
(+)-Methyl L-β-hydroxyisobutyrate, (S)-(+)-3-Hydroxy-2-methylpropionic acid methyl ester
5 G
178,00 €
25 G
676,00 €
100 G
2 250,00 €
178,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
178,00 €
25 G
676,00 €
100 G
2 250,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH(CH3)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.13
Beilstein:
1720830
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
178,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Activité optique
[α]19/D +26°, c = 4 in methanol
Pureté optique
ee: 99% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
pb
74 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
hydroxyl
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@@H](C)CO
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(3-6)5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
Clé InChI
ATCCIZURPPEVIZ-BYPYZUCNSA-N
Catégories apparentées
Application
Methyl (S)-(+)-3-hydroxy-2-methylpropionate may be used as a starting material in the total synthesis of (+)-discodermolide, a potent antimitotic agent.[1]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
176.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
80 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Total synthesis of the antimicrotubule agent (+)-discodermolide using boron-mediated aldol reactions of chiral ketones.
Paterson I, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 39(2), 377-380 (2000)