324973
5-Methyl-2′-deoxycytidine
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H15N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Produits recommandés
Essai
99%
Activité optique
[α]25/D +63°, c = 1 in 1 M NaOH
Pf
217-219 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N=C1N