Key Documents
324957
Sigma-Aldrich
Tetramethyl 1,2,3,4-cyclobutanetetracarboxylate
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H16O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%
Chaîne SMILES 
COC(=O)C1C(C(C1C(=O)OC)C(=O)OC)C(=O)OC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable