Principaux documents
323357
Sigma-Aldrich
Potassium μ-oxobis[pentachlororuthenate(IV)] hydrate
About This Item
Formule linéaire :
K4[(RuCl5)2O] · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
729.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Chaîne SMILES 
O.[K+].[K+].[K+].[K+].Cl[Ru--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)O[Ru--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable