288128
cis-Bis(2,2′-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate
Synonyme(s) :
cis-Ru(bpy)2Cl2.xH2O
About This Item
Produits recommandés
Capacité de réaction
reaction type: C-H Activation
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES
[H]O[H].Cl[Ru]Cl.c1ccc(nc1)-c2ccccn2.c3ccc(nc3)-c4ccccn4
InChI
1S/2C10H8N2.2ClH.H2O.Ru/c2*1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;;;;/h2*1-8H;2*1H;1H2;/q;;;;;+2/p-2
Clé InChI
XBOQABVNRXVAKI-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3