Principaux documents
304360
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H5ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Pf
51-53 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
nitro
Chaîne SMILES 
Cc1ccnc(Cl)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c1-4-2-3-8-6(7)5(4)9(10)11/h2-3H,1H3
Clé InChI
JHARVUVBTAAPLA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Experimental FTIR and FT-Raman spectroscopic analysis of 2-chloro-4-methyl-3-nitropyridine was reported.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
V Arjunan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 92, 305-317 (2012-03-27)
Experimental FTIR and FT-Raman spectroscopic analysis of 2-chloro-4-methyl-3-nitropyridine (2C4M3NP) and 2-chloro-6-methylpyridine (2C6MP) have been performed. A detailed quantum chemical calculations have been carried out using B3LYP and B3PW91 methods with 6-311++G** and cc-pVTZ basis sets. Conformation analysis was carried for