Documents
300969
Sigma-Aldrich
5-Bromo-1,2,3,4,5-pentaphenyl-1,3-cyclopentadiene
technical grade, 90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C35H25Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
525.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Forme
solid
Pf
188-190 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
BrC2(c1ccccc1)C(c3ccccc3)=C(c4ccccc4)C(c5ccccc5)=C2c6ccccc6
InChI
1S/C35H25Br/c36-35(30-24-14-5-15-25-30)33(28-20-10-3-11-21-28)31(26-16-6-1-7-17-26)32(27-18-8-2-9-19-27)34(35)29-22-12-4-13-23-29/h1-25H
Clé InChI
HCSNYWQHJSONEK-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Bromo-1,2,3,4,5-pentaphenyl-1,3-cyclopentadiene was used in preparation of ferrocenes.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Di-, Hexa-und Deca-substituierte Decaphenylferrocene.
Schumann H and Suhring K.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 60(4), 383-388 (2005)