29515
(S)-(6,6′-Dimethoxybiphenyl-2,2′-diyl)bis(di-2-furylphosphine)
≥97%, optical purity ee: ≥99%
Synonyme(s) :
(S)-(−)-2,2′-Bis(di-2-furylphosphino)-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl, (S)-2-Furyl-MeOBIPHEP, SL-A108-1
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97%
Pureté optique
ee: ≥99%
InChI
1S/C30H24O6P2/c1-31-21-9-3-11-23(37(25-13-5-17-33-25)26-14-6-18-34-26)29(21)30-22(32-2)10-4-12-24(30)38(27-15-7-19-35-27)28-16-8-20-36-28/h3-20H,1-2H3
Clé InChI
ABGYJVGTLXSMBM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Solvias MeOBIPHEP Ligands: State-of-the-art atropisomeric MeOBIPHEP ligands, also referred to as MeO-BIPHEP, originally developed by Roche, have an extraordinarily broad performance profile for many synthetic applications due to their modular ligand design.